主要文件
CLS7715
Corning® thermometer stopper
rubber
别名:
Corning stopper
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.43
材料
rubber
製造商/商標名
Corning 7715
外徑 × 內徑
17 mm × 13 mm
相关类别
一般說明
This Corning rubber thermometer holder has a 17 mm O.D. and a 13 mm I.D. and is designed for use with the Corning CLS7711 mercury thermometer.
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
CLS7715-1EA4061825884448