主要文件
CLS7080025
Pyrex® VISTA test tube
diam. × L 25 mm × 150 mm
别名:
Corning® 70800
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121700
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
neck (Beaded rim)
round bottom tube
無菌
non-sterile
特點
graduations: no
包裝
case of 200
製造商/商標名
Corning 70800-25
直徑×長度
25 mm × 150 mm
容積
55 mL
顏色
clear
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)