主要文件
CLS69444L
Pyrex® rectangular chromatography jar
L × W × H 137 mm × 162 mm × 267 mm
别名:
Corning® 6944
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
等級
for chromatography
製造商/商標名
Corning 6944-4L
長度 × 寬度 × 高度
137 mm × 162 mm × 267 mm
容量
3.8 L
適合性
suitable for chromatography
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Ground to the close tolerances needed for tight cover fit. Jar edges are ground flat within 0.25mm. Covers are not supplied. Do not use heat, pressure or vacuum applications.
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)