Key Documents
CLS640030
Pyrex® Squibb separatory funnel, Pyrex® jointed stopper, jointed stopcock
别名:
Corning® 6400
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.43
旋塞尺寸
2
栓塞尺寸
9
製造商/商標名
Corning 6400-30
本體外徑
40 mm
閥桿外徑 × 長度
10 mm × 65 mm , below stopcock
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.