主要文件
CLS560050
带卡口盖的 Pyrex® Lifetime-Red 容量瓶
capacity 50 mL
别名:
Corning® 5600
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
long
無菌
non-sterile
特點
closure type Snap cap
包裝
case of 12
pack of 6
製造商/商標名
Corning 5600-50
tol. measuring range
0.05 mL
容量
50 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
容量标记为透明玻璃中蚀刻的经过红色窄带的细线条。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)