主要文件
CLS4060250
Pyrex® Florence flat-bottom flask
capacity 250 mL
别名:
bottom flask, flat flask, florence flask, Corning® 4060
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
flat bottom flask
栓塞尺寸
5
無菌
non-sterile
特點
closure type Tooled mouth
long neck, tooled mouth
包裝
case of 24
製造商/商標名
Corning 4060-250
容量
250 mL
頸尺寸
(1)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)