主要文件
CLS2962300
Pyrex® hydrometer jar
capacity 300 mL
别名:
Corning® 2962
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41113024
NACRES:
NB.43
製造商/商標名
Corning 2962-300
外徑 × 高度
39 mm × 381 mm
容量
300 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Breakage is minimized by the heavy wall construction. The large hexagonal base, sealed to the cylinder body, increases stability. Meets ASTM specifications D-287 and E-100.
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)