主要文件
CLS2094250
Pyrex® colored scale dispensing burette, with straight bore PTFE stopcock plug
volume 250 mL, accuracy: 2.0 mL
别名:
burettes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121808
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
特點
subdivision 1 mL
製造商/商標名
Corning 2094-250
體積測量範圍
250 mL, accuracy: 2.0 mL
容積
250 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Corning® 2094
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)