主要文件
CLS1760500
Pyrex® tall form gas washing bottle, with ST stopper
capacity 500 mL
别名:
glass bottle
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
特點
cap
包裝
case of 1 ea
pack of 1 ea
製造商/商標名
Corning 1760-500
容量
500 mL
直徑× 高度
67 mm × 300 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)