主要文件
CLS17304L
Corning® Snap-Seal plastic sample containers
volume 120 mL, diam. × H 68 mm × 52 mm
别名:
storage vessel
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121803
NACRES:
NB.11
材料
translucent polypropylene
製造商/商標名
Corning 1730-4L
直徑× 高度
68 mm × 52 mm
容積
120 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Snap-Seal locking device keeps cap closed and secure, for reliable leak-tight seal when properly closed.
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)