solid
SMILES 字串
CN(C)P1Oc2c(C)cc3ccccc3c2-c4c(O1)c(C)cc5ccccc45
InChI
1S/C24H22NO2P/c1-15-13-17-9-5-7-11-19(17)21-22-20-12-8-6-10-18(20)14-16(2)24(22)27-28(25(3)4)26-23(15)21/h5-14H,1-4H3
InChI 密鑰
MXASPZVRFOFONU-UHFFFAOYSA-N