Merck
CDS013307
Sigma-Aldrich
愈创木酚甘油醚-β-愈创木酚甘油醚
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H20O6
分子量:
320.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
形狀
liquid
SMILES 字串
COC(C=CC=C1)=C1OC(CO)C(O)C2=CC=C(O)C(OC)=C2
InChI
1S/C17H20O6/c1-21-13-5-3-4-6-14(13)23-16(10-18)17(20)11-7-8-12(19)15(9-11)22-2/h3-9,16-20H,10H2,1-2H3
InChI 密鑰
PPZSOILKWHVNNS-UHFFFAOYSA-N
其他說明
请注意,Sigma-Aldrich 将此产品作为一系列独特化学品的一部分提供给早期研发人员。Sigma-Aldrich 不收集该产品的分析数据。确认产品标识和/或纯度的责任由买方承担。所有销售均为最终销售。
尽管 SIGMA-ALDRICH 的标准条款和条件以及 SIGMA-ALDRICH 和买方之间的协议中包含所有合同条款,但无论是在法律、交易过程、执行过程中的行为、以及贸易或其他方面的使用等过程中,SIGMA-ALDRICH 按“原样”销售此产品并且并对此产品不作任何陈述或担保,包括:(A)适销性担保;(B)特定用途适用性担保;或(C)未侵犯第三方知识产权担保。
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Chen Qu et al.
ChemSusChem, 13(17), 4510-4518 (2020-04-11)
Model erythro, phenolic, and nonphenolic lignin β-O-4 dimer compounds are treated with copper oxide and H2 O2 at the electronic field maximum position of a single-mode 2.45 GHz microwave system equipped with a cavity resonator. The products obtained through microwave heating
Xinjie Tong et al.
The journal of physical chemistry. B, 123(39), 8247-8260 (2019-09-06)
High resolution differential scanning calorimetry (DSC) and molecular dynamics (MD) simulations were used to investigate the effect of three lignin dimers on the gel to fluid phase transition in DPPC lipid bilayers. The goal of this research is to begin