官能基
Fmoc
SMILES 字串
OC(=O)Cc1ccc(NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)cc1
InChI
1S/C23H19NO4/c25-22(26)13-15-9-11-16(12-10-15)24-23(27)28-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21H,13-14H2,(H,24,27)(H,25,26)
InChI 密鑰
YRZJNRXNEUSRLW-UHFFFAOYSA-N