Merck
C24507
Sigma-Aldrich
1-(4-氯二苯甲基)哌嗪
technical grade, 90%
别名:
(RS)-1-[(4-氯苯基)苯基甲基]哌嗪, NSC 86164, 西替利嗪
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H19ClN2
CAS号:
分子量:
286.80
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical grade
品質等級
化驗
90%
形狀
powder
bp
178-180 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
65-70 °C (lit.)
SMILES 字串
Clc1ccc(cc1)C(N2CCNCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H19ClN2/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-12-10-19-11-13-20/h1-9,17,19H,10-13H2
InChI 密鑰
UZKBSZSTDQSMDR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2
Global Trade Item Number
货号GTIN
C24507-1G4061833476444
C24507-250MG