About This Item
线性分子式:
C5H7CH2CO2H
CAS号:
分子量:
126.15
Beilstein:
2042172
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.468 (lit.)
bp
93-94 °C/2.5 mmHg (lit.)
mp
19 °C (lit.)
密度
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)CC1CCC=C1
InChI
1S/C7H10O2/c8-7(9)5-6-3-1-2-4-6/h1,3,6H,2,4-5H2,(H,8,9)
InChI 密鑰
NNRZTJAACCRFRV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter