主要文件
BR76005
BRAND®弹簧夹
size 6 mm , Grip, size, bore 2.5 mm
别名:
夹子, 弹簧夹, 管件
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
NB.51
材料
zinc-plated steel
描述
zinc/PE-coated steel
製造商/商標名
BRAND 76005
2.5 mm
尺寸
6 mm , Grip
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Spring steel, coated with zinc and polyethylene. Non-scratching, good chemical resistance. For wall mounting of cylindrical apparatus components, e.g., pipes, tubing, etc.
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)