主要文件
BR708470
BRAND® EASYCAL微量称量容器
别名:
EASYCAL, 校准软件, 配件
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41123300
NACRES:
NB.71
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
BRAND 708470
一般說明
移液管< 50 μL可以用EASYCAL软件和新型微量称重容器校准,惊人地容易。包括10个过滤器和3个盖子。 适于配用EASYCAL校准软件 (CD-ROM)。
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
EASYCAL is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)