主要文件
BR708112
排液管,带循环阀,适用于Dispensette® S
Organic, capacity 5, 10 mL,
fine tip
, L 105 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.11
材料
polypropylene cap
特點
Organic
製造商/商標名
BRAND 708112
長度
105 mm
容量
5, 10 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
With recirculation valve
法律資訊
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)