Key Documents
BR707535
BRAND®分液器筒,带阀座,适用于Titrette®
for 25 mL from serial-number 01K
别名:
Titrette®, 滴定管, 瓶口滴定管, 配件
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
BRAND 707535
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Structural change from serial-number 01K (January 2012).The assembly of the titrating tube to the valve block has been changed. When ordering spare parts, the serial number must be accounted for.
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Titrette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)