主要文件
BR704523
BRAND®排液管seripettor® /seripettor® pro
for 25 mL
别名:
seripettor®, 分液器, 瓶口分液器, 配件
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
材料
PTFE
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
BRAND 704523
長度
800 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Tubing PTFE, coiled, length 800 mm, with safety handle. Not suited for peroxide.
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
BR704523-1EA4061831866650