主要文件
BR402046
BRAND®糖分析用容量瓶
size 200 mL
别名:
SILBERBRAND, 容量瓶, 瓶子
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
特點
class B For Kohlrausch sugar analysis. Calibrated to contain (TC, In).
包裝
pack of 2 ea
製造商/商標名
BRAND 402046
尺寸
200 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Borosilicate glass 3.3. For Kohlrausch sugar analysis. Error limits according to Class B. Calibrated to contain (TC, In.).
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)