主要文件
BR362038
BRAND® BLAUBRAND® ASTM 100 mL离心管
cylindrical, conical bottom, norm ASTM D91
别名:
ASTM, BLAUBRAND®, 离心管, 试管
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121703
NACRES:
NB.11
材料
borosilicate glass
conical bottom
cylindrical
無菌
non-sterile
特點
RCF 700 × g
包裝
pack of 2
製造商/商標名
BRAND 362038
長度
203 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Withstands RCF up to 700. Design, accuracy, etc. to meet ASTM ("American Society for Testing and Materials") specifications.
法律資訊
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)