主要文件
BR27819
BRAND® BLAUBRAND®刻度移液管,(TD, EX) 量出校准
capacity 2 mL, type 2
别名:
BLAUBRAND®, 刻度移液管, 移液管
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
材料
AR-Glas®
agency
according to DIN 12 697
特點
class AS
graduation
包裝
pack of 12
製造商/商標名
BRAND 27819
測量範圍
accuracy: 0.02 mL
容量
2 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
AR-Glass®, DIN EN ISO 835. Type 3 (zero point at the top), totoal delivery. Graduations and inscriptions in high contrast blue enamel.
法律資訊
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)