材料
(Plastic & metal with autoclavable tube)
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
BRAND 25900
容積
1 mL
一般說明
显微镜下的工作要求注意力高度集中,因此需要舒适可靠的仪器。微量传统型移液管控制器具有符合人类工程学的形状和简单的操作,使工作人员在进行这项费事的工作时舒适方便。这在IVF和医学实验室中是必需的。适用于带有环形标记的一次性微量移液管以及其他体积不超过1 mL的小体积移液管(例如血液稀释移液管)。微量传统型移液管可改装成右手和左手操作。转接头和抽吸管可以在121 °C下高温高压消毒。微量传统型移液管最大程度地降低了处理传染性材料时造成污染的可能。 包括2个备用抽吸管。
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
BR25900-1EA | 4061831864861 |