材料
AR-Glass
特點
Schellbach stripe
graduated in white
製造商/商標名
BRAND 23768
體積測量範圍
50 mL, accuracy: ±0.10 mL
瓶尺寸
1000 mL
滴定管尺寸
50 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
SILBERBRAND Schellbach Stripe - Short marks at major graduations. Reading at point of contact of the two tips.
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
BR23768-1EA | 4061831864793 |