Key Documents
BR148237
BRAND®有内部凹槽的漏斗
diam. 120 mm, stem diam. × L 11 mm × 85 mm
别名:
漏斗
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.43
製造商/商標名
BRAND 148237
直徑
120 mm
閥桿直徑×長度
11 mm × 85 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG