Key Documents
BR144385
BRAND®塞子
red rubber, H 20 mm, top diam. 16 mm
别名:
塞子
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122500
NACRES:
NB.35
材料
red rubber
包裝
pack of 25 ea
製造商/商標名
BRAND 144385
高度
20 mm
底直徑
12 mm
頂端直徑
16 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
The BRAND® stopper is made from natural rubber (NR) and is available in a vibrant red color. This stopper provides an effective sealing solution for various laboratory applications.
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)