主要文件
BR13903
BRAND®紧凑型SILBERBRAND滴定管,带PTFE旋塞
volume 10 mL
别名:
SILBERBRAND, 滴定管, 紧凑型滴定管
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121808
NACRES:
NB.43
材料
glass
製造商/商標名
BRAND 13903
體積測量範圍
10 mL, accuracy: ±0.05 mL
容積
10 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
The New Generation of Burettes from BRAND. With PTFE stopcock, fast to dismantle and easy to clean. Simple repair - all individual components replaceable. Boro 3.3, removable PTFE stopcock. Error limits according to class B, DIN EN ISO 385. Calibrated to deliver (TD, Ex).
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)