主要文件
BR130870
BRAND®储存瓶
size 5 L, narrow neck
别名:
储存瓶, 瓶子
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.17
材料
high-density polyethylene
narrow-mouth bottle
round bottle
white bottle
接合處
joint threaded neck
特點
with cap
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
BRAND 130870
直徑× 高度
165 mm × 335 mm
尺寸
5 L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
With screw cap and carrying handle.
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)