化驗
97%
形狀
solid
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)-c2nc3c4C(=O)c5ccccc5C(=O)c4ccc3[nH]2
InChI
1S/C21H11N3O4/c25-19-13-3-1-2-4-14(13)20(26)17-15(19)9-10-16-18(17)23-21(22-16)11-5-7-12(8-6-11)24(27)28/h1-10H,(H,22,23)
InChI 密鑰
BBOLSULWGUNYTC-UHFFFAOYSA-N