主要文件
BAF182370000
用于烧杯的透析袋固定夹
pack of 6 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41123100
NACRES:
NB.51
一般說明
袋架耐化学腐蚀,可以高压灭菌。
  • 将透析/渗透袋悬挂在液体中
  • 坚固的支架可夹在壁厚达 1/4 英寸的开口容器的侧面
  • 支架留有样品标识空间
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)