化驗
99%
形狀
crystals
bp
173-174 °C/2 mmHg (lit.)
mp
45-48 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)CCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C11H21BrO2/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11(13)14/h1-10H2,(H,13,14)
InChI 密鑰
IUDGNRWYNOEIKF-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
B82804-10KG | |
B82804-25KG | |
B82804-100G | |
B82804-25G | 4061835052455 |