Merck
B74372
Sigma-Aldrich
2-溴-5-硝基噻唑
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3HBrN2O2S
CAS号:
分子量:
209.02
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
solid
雜質
<2% acetic acid
mp
85-88 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1cnc(Br)s1
InChI
1S/C3HBrN2O2S/c4-3-5-1-2(9-3)6(7)8/h1H
InChI 密鑰
ANIJFZVZXZQFDH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)