Merck
B4201
Sigma-Aldrich
1,2,3-苯三甲酸 水合物
98%
别名:
连苯三甲酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H3(CO2H)3·xH2O
分子量:
210.14 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
crystals
mp
190-192 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
O.OC(=O)c1cccc(C(O)=O)c1C(O)=O
InChI
1S/C9H6O6.H2O/c10-7(11)4-2-1-3-5(8(12)13)6(4)9(14)15;/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15);1H2
InChI 密鑰
DYDNZUYNRZENMU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1