Merck
B3159
Sigma-Aldrich
苯-1,2-二磺酸钾
≥97%
别名:
苯-1,2-二磺酸 二钾盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4(SO3K)2
CAS号:
分子量:
314.42
Beilstein:
6552908
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97%
形狀
powder
mp
≥300 °C (lit.)
SMILES 字串
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)c1ccccc1S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H6O6S2.2K/c7-13(8,9)5-3-1-2-4-6(5)14(10,11)12;;/h1-4H,(H,7,8,9)(H,10,11,12);;/q;2*+1/p-2
InChI 密鑰
WUERIJJOLNKVMO-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Potassium benzene-1,2-disulfonate can be used to synthesize potassium 1-phenolate-4-disulfonate by reacting with potassium hydroxide.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Patai S
The Chemistry of sulphonic acids, esters, and their derivatives, 684-684 (1991)