Merck
B2912
Sigma-Aldrich
3-溴丙烷磺酸 钠盐
≥97%
别名:
Sodium 3-bromo-1-propanesulfonate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C3H6BrO3SNa
CAS号:
分子量:
225.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97%
形狀
solid
SMILES 字串
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCBr
InChI
1S/C3H7BrO3S.Na/c4-2-1-3-8(5,6)7;/h1-3H2,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
LNZDAVYFINUYOH-UHFFFAOYSA-M
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)