主要文件
AFM-71855-15-10
Sigma-Aldrich
Muscovite Mica for AFM
(V-1 Quality), size 15 mm × 15 mm, pack of 10
别名:
Muscovite Mica for AFM
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41111761
NACRES:
NA.23
形狀
solid
包裝
pack of 10
尺寸
15 mm × 15 mm
厚度
0.15-0.2 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Mica, 15mmx15mm, thickness 0.15-0.2 mm, V-1 grade, Clear - Hard, of uniform color, nearly flat, free of all stains, foreign inclusion, cracks, and other similar defects. Perfect for AFM substrate
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)