Merck
A59603
Sigma-Aldrich
2-氨基-5-碘苯甲酸
97%
别名:
5-碘代邻氨基苯甲酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC6H3(I)CO2H
CAS号:
分子量:
263.03
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder, crystals or chunks
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
顏色
yellow to brown
mp
219-221 °C (dec.) (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
Nc1ccc(I)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6INO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
InChI 密鑰
GOLGILSVWFKZRQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)