Merck
A15207
Sigma-Aldrich
丁炔二酸
95%
别名:
乙炔二羧酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOOCC≡CCOOH
CAS号:
分子量:
114.06
Beilstein:
878357
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
crystals
mp
180-187 °C (dec.) (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)C#CC(O)=O
InChI
1S/C4H2O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h(H,5,6)(H,7,8)
InChI 密鑰
YTIVTFGABIZHHX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
乙炔二甲酸一般用于合成其酯类衍生物——乙炔二甲酸二甲酯 (DMAD) 和乙炔二甲酸二甲酯,它们是有机合成中有用的前体。
下面列出了一些常见的应用:
  • 乙炔二甲酸及其酯衍生物可与苯乙酮进行 Cu (I) 催化的自由基加成,生成呋喃衍生物。
  • 它是制备共价有机骨架 (COFs) 和金属有机骨架 (MOFs) 如 IRMOF-0 时使用的最短的线性连接之一。
  • 通过乙炔二羧酸衍生的二芳基炔的氧化环脱氢可以生成各种六芳基苯。
  • 在合成分子链或树枝状聚合物如 2,3,8-三官能团茚并喹喔啉枝晶 和双芳基乙炔发色团时,它可以用作间隔基。
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
267.8 °F
閃點(°C)
131 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Room temperature synthesis of metal-organic frameworks: MOF-5, MOF-74, MOF-177, MOF-199, and IRMOF-0.
Tranchemontagne DJ, et al.
Tetrahedron, 64(36), 8553-8557 (2008)
Monolayer Field?Effect Transistors of Nonplanar Organic Semiconductors with Brickwork Arrangement.
Shan L, et al.
Advanced Materials, 27(22), 3418-3423 (2015)
Copper (I)-Catalyzed Radical Addition of Acetophenones to Alkynes in Furan Synthesis.
Manna S and Antonchick AP.
Organic Letters, 17(17), 4300-4303 (2015)
Synthesis and multi-photon absorption properties of symmetric bisarylacetylene chromophores using functionalized isomeric pyrazinoindenocarbazole units as the rigid aryl substituents.
Lin TC, et al.
Dyes and Pigments, 132, 347-359 (2016)
Dimethyl Acetylenedicarboxylate
Huntress E H, et al.
Organic Syntheses, 32, 329-329 (1952)