96738
(S)-(+)-5,5′-二氯-2,2′-双(二苯基膦)-6,6′-二甲氧基-1,1′-联苯
≥95.0% (H-NMR)
别名:
(+)-(5,5′-二氯-6,6′-二甲氧基-1,1′-联苯基)-2,2′-二基-双(二苯基膦), (+)-2,2′-双(二苯基膦)-5,5′-二氯-6,6′-二甲氧基-1,1′-联苯, (S)-(+)-Cl-MeO-BIPHEP
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
经验公式(希尔记法):
C38H30Cl2O2P2
CAS号:
分子量:
651.50
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
≥95.0% (H-NMR)
形狀
crystals
光學活性
[α]/D +59±4°, c = 1% in chloroform
官能基
chloro
phosphine
SMILES 字串
P(c3c(c(c(cc3)Cl)OC)c4c(ccc(c4OC)Cl)P(c6ccccc6)c5ccccc5)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C38H30Cl2O2P2/c1-41-37-31(39)23-25-33(43(27-15-7-3-8-16-27)28-17-9-4-10-18-28)35(37)36-34(26-24-32(40)38(36)42-2)44(29-19-11-5-12-20-29)30-21-13-6-14-22-30/h3-26H,1-2H3
InChI 密鑰
GCBRCSSVOVNEIX-UHFFFAOYSA-N
其他說明
在不对称氢化反应中用作催化剂的过渡金属;欧洲专利申请 749973,1995 (20.06.1995);欧洲专利申请 1160237 (18.05.2001)。
法律資訊
Bayer 产品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
C. Laue et al.
Patent null