Merck
96720
Sigma-Aldrich
Z-Tle-OH 二环己基铵盐
≥99.0% (HPLC)
别名:
Z-L-叔亮氨酸 二环己基铵盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3CCH(NHCOOCH2C6H5)COOH · HN(C6H11)2
CAS号:
分子量:
446.62
Beilstein:
3831936
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99.0% (HPLC)
形狀
powder
光學活性
[α]20/D −6.5±1°, c = 1% in methanol
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
163-167 °C
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)[C@H](NC(=O)OCc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4.C12H23N/c1-14(2,3)11(12(16)17)15-13(18)19-9-10-7-5-4-6-8-10;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17);11-13H,1-10H2/t11-;/m1./s1
InChI 密鑰
ZZVHEFCADXTNTP-RFVHGSKJSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)