Merck
95395
Sigma-Aldrich
钨硅酸 水合物
purum p.a.
别名:
硅钨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H4[Si(W3O10)4] · xH2O
CAS号:
分子量:
2878.17 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352301
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
purum p.a.
品質等級
形狀
powder or crystals
損耗
≤20% loss on ignition
溶解度
water: 0.1 g/mL, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
正離子痕跡
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Na: ≤3000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES 字串
O.O[Si](O)(O)O.O=[W]1(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O1.O=[W]2(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O2.O=[W]3(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O3.O=[W]4(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O4
InChI
1S/H4O4Si.H2O.36O.12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h1-4H;1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChI 密鑰
ACTPFSYIGLFGLY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
用于以下反应的反应物:
  • 制备硅钨酸盐丁基甲基咪唑溴离子液体杂化材料
  • 作为光催化剂,用于SnII取代的Keggin型多金属氧酸盐的合成
  • 硅钨酸/有机改性硅烷质子传导膜的制备
  • 利用Keggin阴离子制备电荷转移化合物
  • 用于二甲苯催化液相氧化的催化剂的制备
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)