Merck
930784
Sigma-Aldrich
Dehydroepiandrosterone-2,3,4-13C3 sulfate sodium salt
≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C3C16H27O5NaS
分子量:
393.45
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142200
NACRES:
NA.13
同位素純度
≥98 atom % 13C
品質等級
化驗
≥95% (CP)
質量偏移
M+3
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)