Merck
926124
Sigma-Aldrich
(S,S)-Ts-DENEB
别名:
stereoisomer of Chloro[4-methyl-N-[(1S,2S)-2-[(R)-[2-[[(1,2,3,4,5,6-η)-4-methylphenyl]methoxy]ethyl]amino-κN]-1,2-diphenylethyl]benzenesulfonamidato-κN]ruthenium
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C31H33ClN2O3RuS
分子量:
650.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
NACRES:
NA.22
應用
(S,S)-Ts-DENEB is an oxo-tethered ruthenium complex for use as an efficient asymmetric hydrogenation catalyst.
法律資訊
Product of Takasago.
For research and development purposes only. PCT/JP2011/064490
DENEB is a trademark of Takasago Intl. Corp.
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)