主要文件
925969
Sigma-Aldrich
Titanium Aluminum Nitride MAX phase
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Ti2AlN
分子量:
136.72
分類程式碼代碼:
12352311
NACRES:
NA.23
形狀
powder
品質等級
顏色
gray to black
SMILES 字串
[Ti][Ti][Al]=[N]
應用
Titanium Aluminum Nitride MAX phase has low density, high elastic modulus, easy machinability, and excellent thermal shock resistance. This product is an excellent MXene precursor, and can be processed by HF or HCl+LiF to obtain MXene.
象形圖
Environment
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)