Merck
924911
Sigma-Aldrich
25-Hydroxyvitamin-D2-(26,26,26,27,27,27-d6)
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28D6H38O2
分子量:
418.68
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.13
同位素純度
≥98 atom % D
品質等級
化驗
≥95% (CP)
質量偏移
M+6
SMILES 字串
C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@H](C)/C=C/[C@H](C)C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])O)([H])/C(CCC1)=C/C=C(C[C@@H](O)CC3)\C3=C
InChI
1S/C28H44O2/c1-19-10-14-24(29)18-23(19)13-12-22-8-7-17-28(6)25(15-16-26(22)28)20(2)9-11-21(3)27(4,5)30/h9,11-13,20-21,24-26,29-30H,1,7-8,10,14-18H2,2-6H3/b11-9+,22-12+,23-13-/t20-,21+,24+,25-,26+,28-/m1/s1/i4D3,5D3
InChI 密鑰
KJKIIUAXZGLUND-SGQRFKNGSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)