Merck
924547
Sigma-Aldrich
α -Nitrotoluene
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H7NO2
CAS号:
分子量:
137.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
liquid
密度
1.654 g/mL (lit.)
官能基
amine
nitro
phenyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[N+](=O)([O-])Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI 密鑰
VLZLOWPYUQHHCG-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)