Merck
924393
Sigma-Aldrich
Lauric acid diethanolamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H33NO3
CAS号:
分子量:
287.44
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.22
官能基
amide
hydroxyl
品質等級
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C16H33NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16(20)17(12-14-18)13-15-19/h18-19H,2-15H2,1H3
InChI 密鑰
AOMUHOFOVNGZAN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
CorrosionEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)