Merck
921416
D-Leucine-13C6
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C6H13NO2
分子量:
137.13
分類程式碼代碼:
12352116
同位素純度
≥99 atom % 13C
化驗
≥98% (CP)
形狀
solid
技術
protein expression: suitable
質量偏移
M+6
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)