About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H24NOP
CAS号:
分子量:
373.43
Beilstein:
5879302
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
推荐产品
化驗
≥97.0% (CHN)
形狀
powder
光學活性
[α]20/D −48±3°, c = 1% in chloroform
mp
85-90 °C
SMILES 字串
CC(C)[C@H]1COC(=N1)c2ccccc2P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H24NOP/c1-18(2)22-17-26-24(25-22)21-15-9-10-16-23(21)27(19-11-5-3-6-12-19)20-13-7-4-8-14-20/h3-16,18,22H,17H2,1-2H3/t22-/m1/s1
InChI 密鑰
OUQSAXROROGQEE-JOCHJYFZSA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3